Merck
D5501
Sigma-Aldrich
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
industrial grade, average mol wt 5,000,000-40,000,000
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H10O5)n
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
grade
industrial grade
molekulatömeg
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2