Fontos dokumentumok
D5307
Sigma-Aldrich
Amplification Grade DNase 1
Szinonimák:
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.53
form
liquid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
amplification grade** unlisted item
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2