Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
CMC0015
Sigma-Aldrich
BL21(DE3) pLysE Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC kód:
41106202
NACRES:
NA.85
biológiai forrás:
Escherichia coli
növekedési mód:
adherent or suspension
morfológia:
rod shaped
Terméknév
BL21(DE3) pLysE Chemically Competent Cells, for protein expression
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
for molecular biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 107 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The BL21(DE3) pLysE Chemically Competent Cells produce T7 lysozyme to repress low-level transcription from the T7 promoter prior to IPTG induction, helping to stabilize inserts coding for deleterious products.
These cells have a higher level of repression by T7 lysozyme, offering the greatest control over expression of inserts.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Tulajdonságok és előnyök
  • a transformation efficiency of >1 × 107 cfu/μg.
  • economical prices
  • offering superior value for everyday protein expression work.
Komponensek
  • BL21(DE3) pLysE chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for expression
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
BL21 Chemically Competent Cells come in aliquots for easy transformation with heat shock method, facilitating molecular biology experiments.
A BL21 kémiailag kompetens sejtek aliquotákban érkeznek a hősokk módszerrel történő egyszerű transzformációhoz, megkönnyítve a molekuláris biológiai kísérleteket.