CMC0019
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
C43 strain
About This Item
Javasolt termékek
product name
OverExpress™ C43(DE3) Chemically Competent Cells, for the highest protein expression
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
for molecular biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Related Categories
Általános leírás
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
Komponensek
- OverExpress C43(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Protocols
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024