Fontos dokumentumok
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.11
leírás
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
Jellemzők
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS100012
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Általános leírás
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
Jogi információk
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC