Merck
CLS431531
Corning® square PET storage bottles
square clear PET, sterile, capacity 250 mL, screw cap, case of 24
Szinonimák:
Corning bottles, PET bottles, screw cap bottles
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
PET bottle
screw cap
square clear PET
wide-mouth bottle
leírás
individually wrapped
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
case of 24
gyártó/kereskedő neve
Corning 431531
palacknyak átm.
37 mm
kapacitás
250 mL
szerelvény
45
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
  • Corning® square PET storage bottles are ideal for storing buffers, media, biological, and other aqueous solutions.
  • The polyethylene terephthalate (PET) resin makes the bottle lightweight, break resistant and transparent as glass.
  • Large opening enables easier access for liquid transfer.
  • Features linerless, one-piece autoclavable orange GL45 threaded polypropylene plug seal cap.
  • Screened white enamel graduations are easier to read.
  • Large white marking spot for easy sample identification.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
  1. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  2. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  3. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  5. What is the thickness of Corning® square PET storage bottles?
    The thickness for all these PET bottles is 0.95 mm.
  6. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.