Fontos dokumentumok
CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
Szinonimák:
storage vessel
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
palacknyak átm.:
18 mm
kapacitás:
30 mL
méret:
× 61 x 38 mm
material:
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
cap
graduations
kiszerelés:
case of 120
pack of 24 ea
material
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
case of 120
pack of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 431729
palacknyak átm.
18 mm
kapacitás
30 mL
méret
× 61 x 38 mm
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)