Fontos dokumentumok
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Szinonimák:
Plastic Laboratory Bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Anyagok
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 11680
belső átmérő
1/8 in. , C-Flex
palacknyak átm.
~42 mm
kapacitás
1 L
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
filter male Luer lock/female Luer lock
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)