Fontos dokumentumok
BAF198560500
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
Holds 4 x 500 mL bottles, conical bottom
Szinonimák:
bottle storage
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.22
material
conical bottom
epoxy-coated (steel)
Jellemzők
Holds 4 x 500 mL bottles
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F19856-0500
Általános leírás
Poxygrid 500ml Conical Centrifuge Tube Rack
The only rack that can support up to four (4) 500ml conical bottom centrifuge tubes that cannot stand upright by themselves.
  • For convenient transport and storage
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Jogi információk
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)