Fontos dokumentumok
BR758910
BRAND® urine beaker
polypropylene, capacity 125 mL , screw cap, sterile
Szinonimák:
Sample Cups, Urine beaker
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
yellow cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
graduations
gyártó/kereskedő neve
BRAND 758910
kapacitás
125 mL , screw cap
Általános leírás
  • BRAND® urine beaker is made of polypropylene.
  • Specifically designed for safe and hygenic urine sample collection and handling.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)