Fontos dokumentumok
CLS3969
Corning® CellSTACK® accessories
screw cap, not vented
Szinonimák:
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.13
material
high-density polyethylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
disposable
kiszerelés
case of 6
gyártó/kereskedő neve
Corning 3969
szín
black
Általános leírás
  • 33 mm threaded cap
  • Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterilized by gamma irradiation
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Jogi információk
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)