CLS3358
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear polystyrene
round bottom clear
round wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
bag of 20
gyártó/kereskedő neve
Corning 3358
méret
96 wells
lyuktérfogat
360 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
szín
clear
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
- Wells with rounded bottoms having individual α-numeric codes for identification
- Plates are treated for optimal cell attachment
- Nonpyrogenic in nature and gamma radiation sterilized
- Surface is negatively charged and is hydrophilic in nature
- Free from animal-derived materials
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)