Fontos dokumentumok
CLS2481
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
low volume, high binding surface, clear
Szinonimák:
1 x 8 strip plate
Méret kiválasztása
100 EA
424 400,00 Ft
424 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
424 400,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok:
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round clear wells
méret:
96 wells
lyuktérfogat:
190 μL
lyuk hasznos térfogat:
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
424 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
clear polystyrene plate
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
plate of 12 strips
gyártó/kereskedő neve
Corning 2481
méret
96 wells
lyuktérfogat
190 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
szín
clear
kötéstípus
high binding surface
Általános leírás
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)