Fontos dokumentumok
CLS2015
Corning® cap inserts for cryogenic vials
white
Szinonimák:
cryovials
About This Item
UNSPSC kód:
41121704
NACRES:
NB.13
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Corning 2015
szín
white
Általános leírás
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® cap inserts for cryogenic vials are made of Virgin Polypropylene.
  • White caps inserts provide color-coding for easy sample identification.
  • Nonsterile.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)