Fontos dokumentumok
CLS1300P500
Corning® narrow mouth wash bottle, reusable
capacity 500 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-25 PP screw cap
Szinonimák:
laboratory wash bottles, plastic wash bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.43
Anyagok
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
narrow-mouth bottle
screw top cap
white bottle
Jellemzők
cap
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 1300P-500
Ma × külső átmérő
135 mm × 58 mm
kapacitás
500 mL
szerelvény
25
Általános leírás
These bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow mouth. The cap and dispensing tube are manufactured from Polypropylene (PP) to optimize backflow of the solution. The design allows minimal turbulence of the liquid in the bottle.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)