Fontos dokumentumok
Z177032
LDPE wash bottles
capacity 1,000 mL, Wide-mouth
Szinonimák:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (53)
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
Jellemzők
label no label
vented
with cap
kiszerelés
pack of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11620-1000
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.