Merck
HS120245
Wide mouth wash bottle
white PE-LD bottle, capacity 500 mL
Szinonimák:
Heathrow Scientific HS120245, cleaning bottle, dispensing bottle, drip bottle, drop bottle, fluid dispenser, laboratory wash bottle, solvent wash bottle, squeezable bottle, washbottle
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.43
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene cap
white PE-LD bottle
Csatlakozó
joint threaded
Jellemzők
label no label
vented
with cap
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120245
kapacitás
500 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Color-coded tops for easy identification
The closure and stem are molded in one piece to make them leak-proof. The angled neck and tip provide a uniform stream of liquid and the tip can be cut back if required to increase the flow.
Alkalmazás
Enables convienent and safe access to solvents, buffers and reagents on the bench
Tulajdonságok és előnyök
  • Wide bottle mouth makes filling easier
  • Color-coding for user, application or location identification
  • The closure and stem are molded in one piece to make them leak-proof
  • Bottle is made from LDPE, with a PP closure
  • 500 mL bottle size
  • Supplied in packs of 6
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)