Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41103209
NACRES:
NB.17
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
low-density polyethylene
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 6 bottles
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F11646-0638
kapacitás
500 mL
szín
opaque
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Safety Labeled wash bottles with Department of Transportation (DOT) and National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Chemical Abstract Service (CAS) number, protective equipment symbols and target organ information, for making your workplace a safer place.
Wide-mouth wash bottles ensure leak-proof dispensing of your most common solvents. Easy to read, solvent resistant printed bottles include DOT, NFPA, and CAS numbers, protective equipment symbols and target organ information making your workplace a safer place.
Please note: These bottles have white spaces with no information, write appropriate information within these spaces using a permanent marker (STATMARK permanent marker: Z648191).
Please note: These bottles have white spaces with no information, write appropriate information within these spaces using a permanent marker (STATMARK permanent marker: Z648191).
Tulajdonságok és előnyök
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?