CLS11501
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
plain bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
Szinonimák:
5-liter Erlenmeyer flask, Corning flask, Laboratory Erlenmeyer flask
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
plain bottom
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
kiszerelés
case of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 11501
lombikkapacitás
(5,000 mL)
Általános leírás
Alkalmazás
- transfer medium in liquid handling processes
- storing and shaking culture application
- scaling up suspended culture
Tulajdonságok és előnyök
- Graduated polycarbonate flask with plain bottom, provides a full aseptic solution
- For efficient transfer of sterile liquid, the dip tube with male plastic coupler (MPC) tubing connector, extends to the bottom
- Double-bagged with sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)