Fontos dokumentumok
CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap: no
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 11460
belső átmérő
1/8 in.
kapacitás
2 L
pórusméret
0.2 μm
szerelvény
male Luer for lock
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)