Fontos dokumentumok
CLS11465
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.43
material
polycarbonate
leírás
plain
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap: no
C-Flex tubing
kiszerelés
case of 2
gyártó/kereskedő neve
Corning 11465
belső átmérő
1/4 in.
kapacitás
2 L
térfogat
2 L
20000 mL
szerelvény
male luer lock
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)