CLS11410
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, capacity 250 mL, sterile
Szinonimák:
conical flasks
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 11410
kapacitás
250 mL
Egyéb megjegyzések
Browse all Erlenmeyer flasks
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)