Fontos dokumentumok
CLS1000P5L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 5 L
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41116155
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
Jellemzők
graduations (500 mL)
gyártó/kereskedő neve
Corning 1000P-5L
Ma × külső átmérő
247 mm × 181 mm
méret
5 L
Általános leírás
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers