Fontos dokumentumok
CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
Szinonimák:
Corning container
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
Jellemzők
graduations (20 mL)
gyártó/kereskedő neve
Corning 1015P-2L
Ma × külső átmérő
217 mm × 152 mm
méret
2 L
Általános leírás
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Egyéb megjegyzések
Browse all plastic beakers