RAMOS Cell Line human
85030802, human lymph, Lymphoblast
Szinonimák:
RA 1 Cells, Ramos (RA 1) Cells, Ramos 1 Cells, Ramos-RA1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RAMOS Cell Line human, 85030802
biológiai forrás
human lymph
leírás
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 45
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
RAMOS Cell Line human has been used to carry out a MTT (colorimetric assay) cell viability assay to measure calcium ionophore-induced cell death in Ramos cells under different conditions and to determine the expression of ZFP36 ring finger protein like 1 (ZFP36L1) in Ramos B cells during different stages of B cell differentiation.
DNS profil
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13,14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.