05-212
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85, N-SH3, clone AB6
clone AB6, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
PI3-kinase p85 subunit alpha, PtdIns-3-kinase p85-alpha, phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85
alpha), phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory, 1, phosphatidylinositol 3-kinase-associated p-85 alpha, phosphoinos
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AB6, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIK3R1(5295)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
10 µg/mL of a previous lot of this antibody was used in immunocytochemistry.
Immunoprecipitation:
4 µg of a previous lot immunoprecipitated PI3 Kinase from 500 µg of an A431 RIPA lysate, as confirmed by immunoblot using a polyclonal PI3 Kinase antibody (Catalog # 06-195).
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Kinases & Phosphatases
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PI3 Kinase in RIPA lysates from human A431 cells; previous lots detected PI3 Kinase in RIPA lysates from rat L6 myoblasts.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20ºC. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20ºC may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2