Fontos dokumentumok
CA46
95010509, human blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
CA46, 95010509
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Lymphoblast
termékek
Expresses surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)and secretes Immunoglobulin M (IgM) which does not bind to protein A.
receptorok
Surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Burkitt′s Lymphoma
Sejtvonal leírása
Derived from ascites fluid of a patient with Burkitt′s Lymphoma. The cells are Epstein Barr Virus Nuclear Antigen (EBNA) negative.CA46 also expresses surface IgM kappa and secretes IgM which does not bind to protein A. Twelve percent of the cells were shown to express complement receptors whereas Fc receptors were undetectable.
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)