Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
human lymph
kiszerelés
tube of 5 μg 86010701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86010701-1VL
növekedési mód
Suspension
kariotípus
2n = 46, hyperdiploid
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Clonally-derived sub-line of JIYOYE (Sigma Catalogue number. 88071302) containing high levels of EBV. Has been successfully hybridised with the human lymphoid cell line K562 to form the hybrid PUTKO-1. ACDP class II pathogen and should be handled under laboratory containment level 2. The Y chromosome could not be detected in this cell line by short tandem repeat (STR)-PCR analysis when tested at ECACC. It is a known phenomenon that due to the increased genetic instability of cancer cell lines the Y chromosome can be rearranged or lost resulting in lack of detection. The cell line is identical to the source provided by the depositor based on the STR-PCR analysis.
Human Burkitt′s Lymphoma
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
Elkészítési megjegyzés
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?