CFPAC-1
91112501, human pancreas (liver metastasis), Epithelial
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
CFPAC-1, 91112501
biológiai forrás
human pancreas (liver metastasis)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hyperdiploid, (65-75 chromosomes)
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Cystic fibrosis trans-membrane regulator (CFTR)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.