Fontos dokumentumok
COLO 792
93052616, human skin (brain metastasis), Epithelial
Szinonimák:
COLO792 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human skin (brain metastasis)
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
metastasis
Terméknév
COLO 792, 93052616
biológiai forrás
human skin (brain metastasis)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human malignant melanoma
Sejtvonal leírása
Derived from a brain metastasis of a 62 year old male with melanoma. The cells bleb during culture.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12
D5S818: 10,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)