Fontos dokumentumok
T98G Cell Line human
92090213, human brain, Not specified
Szinonimák:
T 98 G Cells, T-98G Cells, T98-G Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human brain
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
T98G Cell Line human, 92090213
biológiai forrás
human brain
leírás
Human Caucasian glioblastoma
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Caucasian glioblastoma
Sejtvonal leírása
Derived from glioblastoma multiform tumour from a 61-year-old Caucasian male. Indefinite lifespan and anchorage independent but can enter viable G1 arrested state when deprived of serum.
Alkalmazás
Studies on the mechanism for cessation of proliferation in quiescent cells and cells synchronised in G1 phase.
T98G has been used to study the effects of the lysosomal destabilizing drug Siramesine on glioblastoma. It has also been used to study the efficiency of empty spiracles homeobox 2 (EMX2) in suppressing glioblastoma.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells may become anchorage-independent if deprived of serum.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)