U-251 MG cell line human
9063001, human brain, Pleomorphic/astrocytoid
Szinonimák:
U-251MG Cells, U251 Cells, U251N Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
U-251 MG cell line human, 09063001
biológiai forrás
human brain
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 46
morfológia
Pleomorphic/astrocytoid
termékek
Contains GFAP positive cells
receptorok
PDGFR alpha and EGFR. See Nistér M. et al., (1988) & (1991)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
- for the extraction of cancer stem cells from U-251 human glioblastoma cell line
- to study the mechanism of Pax6 (paired box protein)-associated increase in expression of Dkk3 (Dickkopf 3)
- to study the role of JARID1B (jumonji AT-rich interactive domain 1B) in the pathogenesis of glioma
- to study the therapeutic efficacy of Irinophore C combined with temozolomide in glioblastoma tumor model
DNS profil
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10,11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,18
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)