Fontos dokumentumok
1321N1 Cell Line human
86030402, human brain (astrocytoma), Glial
Szinonimák:
1321-N1 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human brain (astrocytoma)
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Glial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
1321N1 Cell Line human, from human brain(astrocytoma), 86030402
biológiai forrás
human brain (astrocytoma)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Glial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human brain astrocytoma
Sejtvonal leírása
1321N1 is a human astrocytoma cell line isolated in 1972 as a sub clone of the cell line 1181N1 which in turn was isolated from the parent line U-118 MG (one of a number of cell lines derived from malignant gliomas by J Ponten .1321N1 has been shown to have very similar STR profile data to U-118 MG.
Alkalmazás
Human 1321N1 Cell Line has been used to study how the multiscale morphology of functional thin films affects the in vitro behavior of human neural astrocytoma 1321N1 cells. It has also been used to study the expression and reactivity of Caytaxin protein.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,11
D16S539: 12,13
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 18
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)