Fontos dokumentumok
KATO-III
86093004, human stomach (gastric carcinoma), Spherical
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human stomach (gastric carcinoma)
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
2n = 46, hypertriploid
morfológia:
Spherical
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
metastasis
Terméknév
KATO-III, 86093004
biológiai forrás
human stomach (gastric carcinoma)
növekedési mód
Suspension
kariotípus
2n = 46, hypertriploid
morfológia
Spherical
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human gastric carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from a metastasis of a gastric carcinoma in a 55-year-old Down Syndrome male.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in suspension, but will increasingly to adhere to the surface during longer culture. For passaging it is recommended to subculture both cell types using scrapers for dislodging adh
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)