Fontos dokumentumok
COV318
7071903, human ovary, Polygonal & fusiform
Szinonimák:
COV-318 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Modal chromosome no. 74 (68-77)
morfológia:
Polygonal & fusiform
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
COV318, 07071903
biológiai forrás
human ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Modal chromosome no. 74 (68-77)
morfológia
Polygonal & fusiform
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human ovarian epithelial-serous carcinoma, peritoneal ascites
Sejtvonal leírása
A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a peritoneal ascites. Anchorage-independent growth in agar has been reported.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 14
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Szubkultúra rutin
Split confluent cultures 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)