Vero76
85020205, African green monkey kidney, Epithelial
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Vero76, from African green monkey kidney, 85020205, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
biológiai forrás
African green monkey kidney
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 60
morfológia
Epithelial
receptorok
Not specified
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)