Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106514
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?biológiai forrás
hamster kidney
kiszerelés
tube of 5 μg 93120815-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120815-1VL
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 44
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Alkalmazás
Virus studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hamster Syrian kidney
Susceptible to a range of viruses including adenovirus 25, vaccinia, herpes simplex, reovirus 3, vesicular stomatitis, rubella, pseudorabies.
Elkészítési megjegyzés
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?