Fontos dokumentumok
HeLa/MMTV-luc
11033106, human cervix, Epithelial
Szinonimák:
HeLa
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human cervix
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
HeLa/MMTV-luc, 11033106
biológiai forrás
human cervix
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
Sejtvonal eredete
HeLa, genetic modification, a firefly luciferase reporter gene, MMTV promoter
Sejtvonal leírása
HeLa/MMTV-luc is a HeLa cell line stably transfected with a firefly luciferase reporter gene under the control of the MMTV promoter. HeLa/MMTV-luc can be used to detect glucocorticoid mediated transcriptional activity of chemicals.
DNS profil
STR-PCR Data:
Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Táptalaj
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442) + 16 μg/ml Blasticidin S HCL.
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10, i.e. seeding at 2 x 104 cells/cm2 using 0.05% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Jogi nyilatkozat
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)