Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41106609
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Forma
liquid
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 200 μL
koncentráció
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The Lenti CRISPR Non-Target Control#2 Transduction Particles (LV04 vector) include a gRNA sequence that does not target known human, mouse and rat genes. The non-target control#2 transduction particles are useful as a negative control in experiments using CRISPR lentiviral clones and for cell types that are not amenable to transfection. The Lenti CRISPR Non-Target Control#2 uses a dual-component system consisting of U6-driven guide RNA (non-target#2) and hPGK-driven Puromycin resistance cassette and Blue Fluorescence Protein for fluorophorescence. This control requires Cas9 be delivered by a separate vector.
Lentiviral-based particles permit efficient infection and integration of the construct into differentiated and non-dividing cells, such as neurons and dendritic cells, overcoming low transfection and integration difficulties when using these cell lines. Self-inactivating replication incompetent viral particles are produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging and envelope plasmids.
Lentiviral-based particles permit efficient infection and integration of the construct into differentiated and non-dividing cells, such as neurons and dendritic cells, overcoming low transfection and integration difficulties when using these cell lines. Self-inactivating replication incompetent viral particles are produced in packaging cells (HEK293T) by co-transfection with compatible packaging and envelope plasmids.
Alkalmazás
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Egyéb megjegyzések
Ampicillin and puromycin antibiotic resistance genes provide selection in bacterial or mammalian cells, respectively.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?