Merck
C9357
Sigma-Aldrich
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
Szinonimák:
XJ735
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H32N8O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
532.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl), ≥96% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
Géninformáció
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antagonist of RGD peptidomimetic αVβ3 integrin containing both anionic and cationic binding sites that straddle the RGD binding domain.
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl) (XJ735) is an RGD containing cyclic peptide (peptidomimetic) used as an antagonist specific to integrin αvβ3. XJ735 is used to study the role of integrin αvβ3 in cell-matrix interactions and processes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)