Fontos dokumentumok
C9137
Cordycepin 5′-triphosphate sodium salt
≥95%
Szinonimák:
3′-dATP, 3′-deoxy-ATP, 3′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate
Teszt
≥95%
form
powder
molekulatömeg
491.18 g/mol
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)CC3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na.H/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRGBONDYLMUOMH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a transcriptional inhibitor in RNA decay assay
- to inhibit polyadenylation in HEK293T cells before harvesting for in- vitro interaction studies through co-immunoprecipitation (co-Ips)
- as a positive control in in vitro assays for polymerase inhibition
- as a precursor to produce cordycepin monophosphate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges