Merck
C8977
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CREB antibody produced in rabbit
clone 48H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ChIP
FACS
ICC
IF
IHC (f)
IHC (p)
IP
WB
klón:
48H2, monoclonal
faj reaktivitás:
rat, human, monkey, mouse
citations:
18
technika/technikák:
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
48H2, monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
antigen 43 kDa
faj reaktivitás
rat, human, monkey, mouse
technika/technikák
ChIP: 1:50
flow cytometry: 1:400
immunocytochemistry: 1:800
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:6,400
immunohistochemistry (frozen sections): 1:6,400
immunoprecipitation (IP): 1:250
indirect immunofluorescence: 1:800
western blot: 1:1,000 using extracts from SK-N-MC cells treated with forskolin or FGF
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CREB1(1385)
mouse ... Creb1(12912)
rat ... Creb1(81646)
Egyediség
Detects endogenous levels of total CREB protein.
Immunogén
Recombinant protein specific to amino terminus of human CREB.
Fizikai forma
Solution in 10 mM sodium HEPES, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 100 μg/mL bovine serum albumin, and < 0.02% sodium azide with 50% glycerol.
Jogi információk
Rabbit monoclonals produced using Epitomics® Technology, U.S.Patent No. 5,675,063.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)