Fontos dokumentumok
C2400000
Clonidine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clonidine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)