Fontos dokumentumok
C7423
Monoclonal Anti-CD8 antibody produced in mouse
clone UCHT-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-CD8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
UCHT-4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
3rd Workshop: code no. 567
Immunogén
Alkalmazás
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Immunofluorescence (1 paper)
- enumeration of total T cytotoxic/suppressor lymphocytes in bone marrow, blood and other body fluids
- identification and localization of T cytotoxic/ suppressor lymphocytes in lymphoid and other tissues
- analysis of cell mediated cytotoxicity
- studies of immunoregulation in health and disease
- investigation of natural killer (NK) cells
- complement mediated cytolysis of CD8 expressing cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?