Fontos dokumentumok
C7240
Anti-phospho-c-Met (pTyr1230/pTyr1234/pTyr1235) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
western blot: 1:1000 using using 293T kidney cells transiently transfected with human c-Met and stimulated with HGF
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1230/pTyr1234/pTyr1235)
Géninformáció
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
rat ... Met(24553)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3