Fontos dokumentumok
C5981
Sigma-Aldrich
Greiner cell scrapers
cell scraper 28 cm handle, 18 mm blade, sterile
Szinonimák:
cell lifters, cell scraper
About This Item
UNSPSC kód:
41122103
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
pivoted blade
kiszerelés
case of 100 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 541070
lapát Sz
1.8 cm
fogantyú H
28 cm
Általános leírás
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White