Fontos dokumentumok
C6106
Sigma-Aldrich
Greiner cell scrapers
cell scraper 40 cm handle, 16 mm blade, sterile
Szinonimák:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
UNSPSC kód:
41122103
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
Jellemzők
pivoted blade
kiszerelés
case of 100 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 541080
lapát Sz
1.6 cm
fogantyú H
40 cm
Általános leírás
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White