Fontos dokumentumok
C5493
CyPPA
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
Cyclohexyl-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-pyrimidin-4-yl]-amine
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC2CCCCC2)nc(n1)-n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C16H23N5/c1-11-10-15(18-14-7-5-4-6-8-14)19-16(17-11)21-13(3)9-12(2)20-21/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USEMRPYUFJNFQN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to test its inhibitory functionality on melanogenesis
- as an activator of small conductance potassium channel-3 (SK3) in mesenteric artery segments
- in the activation of calcium-activated potassium (SK) channels in murine hippocampal neurons HT-22 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to calcium channels for your research needs.