C5241
Cinnamycin
from Streptomyces cinnamoneus, ≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Lanthiopeptin, NSC-71936, Ro 09-0198
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Streptomyces cinnamoneus
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
acetonitrile: water (1:1): 5 mg/mL (requires heating)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S1[C@@H](C2NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]5NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]7N(CCC7)C(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C1)N)CCCN\C(=N/[H])\N)CCC(=O)N)CS
InChI
1S/C89H125N25O25S3/c1-43(2)66-84(133)109-59-41-140-40-58-79(128)108-60-42-142-45(4)68(86(135)105-55(75(124)110-66)34-48-22-12-7-13-23-48)111-76(125)54(33-47-20-10-6-11-21-47)104-82(131)61-26-17-31-114(61)65(118)38-98-72(121)53(32-46-18-8-5-9-19-46)103-78(127)57(106-80(60)129)36-95-29-15-14-24-52(87(136)137)102-85(134)67(112-77(126)56(35-63(92)116)99-64(117)37-97-83(132)69(113-81(59)130)70(119)88(138)139)44(3)141-39-49(90)71(120)100-50(25-16-30-96-89(93)94)73(122)101-51(74(123)107-58)27-28-62(91)115/h5-13,18-23,43-45,49-61,66-70,95,119H,14-17,24-42,90H2,1-4H3,(H2,91,115)(H2,92,116)(H,97,132)(H,98,121)(H,99,117)(H,100,120)(H,101,122)(H,102,134)(H,103,127)(H,104,131)(H,105,135)(H,106,129)(H,107,123)(H,108,128)(H,109,133)(H,110,124)(H,111,125)(H,112,126)(H,113,130)(H,136,137)(H,138,139)(H4,93,94,96)/t44-,45?,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+,56+,57+,58+,59+,60+,61+,66+,67?,68+,69+,70-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJDWKBINWOWJNZ-IDGBIKHQSA-N
Related Categories
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cinnamycin, like other lantibiotics, was also reported to inhibit phospholipase A2 (PLA2). It was suggested as an alternative treatment for atherosclerosis through its ability to inhibit PLA2 by binding to its substrate PE. Moreover, Cinnamycin was found to inhibit Herpes simplex virus (HSV-1) activity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.