Fontos dokumentumok
D9690
Sigma-Aldrich
β-Defensin 2 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
molekulatömeg
estimated mol wt 4.3 kDa
UniProt elérési szám
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... DEFB4(1673)
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Gly-Asp-Pro-Val-Thr-Cys-Leu-Lys-Ser-Gly-Ala-Ile-Cys-His-Pro-Val-Phe-Cys-Pro-Arg-Arg-Tyr-Lys-Gln-Ile-Gly-Thr-Cys-Gly-Leu-Pro-Gly-Thr-Lys-Cys-Cys-Lys-Lys-Pro
Általános leírás
Chemical structure: peptide
Biokémiai/fiziológiai hatások
A small cationic peptide which demonstrates anti-microbial activity and is expressed in keratinocytes and the epithelia of many organs.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.